Learn More
Brannan™ Water Resistant Stopwatch
1/100 second water resistant stopwatch to IP65.
Marke:  Brannan™ 28/405/0
Artikelnummer. 18026620
  • 10.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
  • 1/100 second stopwatch
  • Split timing function
  • 12/24 hour selectable
  • Time and alarm
  • Calendar shows day, month, year
  • Water resistant to IP65
  • Up to 23 hours, minutes, seconds
  • Includes adjustable wrist strap lanyard
Spezifikation
Spezifikation
Wasserdichte Stoppuhr
Akustisch
1.78 oz.
Wrist Strap and Lanyard
23 h 59 min, 59 s
Digital
50.5 g
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan™ Water Resistant Stopwatch > Type: Water-resistant Stopwatch