Learn More
Bellingham + Stanley™ X12 RING KAUTSCHUK DURCH 15,5MM .
Kompatibel mit Polarimeterröhrchen aus Glas. Bellingham+ Stanley™ Gummiunterlegscheiben für Polarimeterröhrchen sind Ersatzteile, die zwischen Deckglas und Endkappe von Füllröhrchen für Polarimeter platziert werden.
Marke:  Bellingham + Stanley™ 35-64
Artikelnummer. 11940088
  • 37.05 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ersatzteil für Glas-Polarimeterröhrchen
  • Zur Verwendung zwischen Deckglas und Endkappe
  • Gummischeiben mit 15.5 mm Durchmesser
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 12 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzscheiben (zur Verwendung zwischen Deckglas und Endkappe)
Naturkautschuk
Polarimeter-Röhre aus Glas
15,5 mm
Name des Produkts
Bellingham + Stanley™ X12 RING KAUTSCHUK DURCH 15,5MM . > Scheibendurchmesser: 15.5 mm