Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
400.00 CHF - 525.30 CHF
Spezifikation
Temperature of Standardization 60 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke ASTM-Nummer Zertifizierung/Konformität Bereich der relativen Dichte Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke ASTM-Nummer Zertifizierung/Konformität Bereich der relativen Dichte Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11737834
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
116034AC
82H 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 0.650 to 0.700 ASTM 82H-62 275 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11889280
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
116033VC
105H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 0.800 to 0.850 ASTM 105H-62 260 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11747834
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
116034BC
83H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 0.700 to 0.750 ASTM 83H-62 275 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11809270
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
116033TC
103H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 0.700 to 0.750 ASTM 103H-62 260 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11899280
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
116033WC
106H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 0.850 to 0.900 ASTM106H-62 260 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11809290
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
116033XC
107H 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 0.850 to 0.900 ASTM106H-62 260 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11757834
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
116034CC
84H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 0,750 bis 0,800 ASTM 84H-62 275 mL
400.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11777834
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
116034EC
86H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 0.850 to 0.900 ASTM 86H-62 275 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11797834
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
116034GC
88H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 0.950 to 1.00 ASTM 88H-62 275 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11787834
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
116034FC
87H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 0.900 to 0.950 ASTM 87H-62 275 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11767834
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
116034DC
85H 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 0.800 to 0.850 ASTM 85H-62 275 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11819270
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
116033UC
104H 3-point Certification, Cited in ASTM E100-14 Table 1 0.750 to 0.800 ASTM 104H-62 260 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
  • Verwenden Sie den Zylinder 08-530K
  • Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
Bestellinformation
Ein Kalibrierungszertifikat ist erhältlich; bei der Bestellung einfach den Buchstaben C an das Ende der Katalognummer anhängen.
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
60 °F
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser