Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
Marke: Fisherbrand™ 116033WC
Beschreibung
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
- Verwenden Sie den Zylinder 08-530K
- Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
Bestellinformation
Ein Kalibrierungszertifikat ist erhältlich; bei der Bestellung einfach den Buchstaben C an das Ende der Katalognummer anhängen.
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen
Spezifikation
Hydrometer | |
0.001 | |
260 mm | |
0.850 to 0.900 ASTM106H-62 | |
60 °F |
106H | |
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 | |
Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser | |
260 mL |