Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, 260 ml Flüssigkeitsvolumen
Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.
Marke:  Fisherbrand™ 116038CC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11717255
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperature of standardization: 60°F
  • Division: 0.001
  • Length: 260mm
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
127H
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
260 mL
0.001
260 mm
1.10 to 1.15 ASTM 127H-62
60 °F
Name des Produkts
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, 260 ml Flüssigkeitsvolumen > ASTM No.: 127H; 260mL liquid volume; With 3-pt certification