Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, 260 ml Flüssigkeitsvolumen
Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen.
399.00 CHF - 515.10 CHF
Spezifikation
Schritten | 0,001 |
---|---|
Länge (metrisch) | 260 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser |
Volumen (metrisch) | 260 mL |
Temperature of Standardization | 60 °F |
Produktcode | Marke | ASTM-Nummer | Zertifizierung/Konformität | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | ASTM-Nummer | Zertifizierung/Konformität | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11797245
|
Fisherbrand™
116038AC |
125H | 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 | 1,00 bis 1,05 ASTM 125H-62 |
443.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11707255
|
Fisherbrand™
116038BC |
126H | 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 | 1,05 bis 1,10 ASTM 126H-62 |
399.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11717255
|
Fisherbrand™
116038CC |
127H | 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 | 1.10 to 1.15 ASTM 127H-62 | N/A | ||||||
11737255
|
Fisherbrand™
116038EC |
129H | 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 | 1.20 to 1.25 ASTM 129H-62 | N/A | ||||||
11727255
|
Fisherbrand™
116038DC |
128H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.15 to 1.20 ASTM 128H-62 | N/A | ||||||
11747255
|
Fisherbrand™
116038FC |
130H | 3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1 | 1.25 to 1.30 ASTM 130H-62 | N/A | ||||||
11757255
|
Fisherbrand™
116038GC |
131H | 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 | 1.30 to 1.35 ASTM 131H-62 | N/A | ||||||
11767255
|
Fisherbrand™
116038HC |
132H | 3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1 | 1.35 to 1.40 ASTM 132H-62 | N/A | ||||||
Beschreibung
- Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
- “Division”: 0,001
- Länge: 260mm
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen.
Spezifikation
0,001 | |
Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser | |
60 °F |
260 mm | |
260 mL |