Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus braunem HDPE
Geringere UV-Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
7.45 CHF - 57.56 CHF
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarben |
---|---|
Material | HDPE |
Verschlussfarbe | Bernsteinfarben |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Includes: Schraubverschlüsse aus braunem Polypropylen
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Halsausführung | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Halsausführung | Price | Quantity & Availability | |||||
11957944
![]() |
Fisherbrand™
302005-0490 |
60 ml | 28 mm | 28 mm |
35.60 CHF
72 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12672415
![]() |
Fisherbrand™
302005-0491 |
125 ml | 38 mm | 38 mm |
7.45 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11967944
![]() |
Fisherbrand™
302005-0491 |
125 ml | 38 mm | 38 mm | N/A | ||||||
11977944
![]() |
Fisherbrand™
302005-0492 |
250 ml | 43 mm | 43 mm | N/A | ||||||
12682415
![]() |
Fisherbrand™
302005-0492 |
250 ml | 43 mm | 43 mm |
13.85 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12602425
![]() |
Fisherbrand™
302005-0493 |
500 ml | 53 mm | 53 mm |
16.25 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11957924
![]() |
Fisherbrand™
302005-0493 |
500 ml | 53 mm | 53 mm | N/A | ||||||
12692415
![]() |
Fisherbrand™
302005-0494 |
1000 ml | 63 mm | 63 mm | N/A | ||||||
11937914
![]() |
Fisherbrand™
302005-0494 |
1000 ml | 63 mm | 63 mm |
46.45 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Description
Verringerte Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
- Aus braunem Polyethylen hoher Dichte
- Einfache Entnahme von Proben und weniger Turbulenzen beim Befüllen dank der weiten Öffnung
Fisherbrand Behälter aus HDPE eignen sich für die langfristige Aufbewahrung in vor UV-Strahlung geschützten Umgebungen.
Compliance
U.S. Pharmacopeia 661 (Behälter, Lichtdurchlässigkeit)†
Specifications
Bernsteinfarben | |
Bernsteinfarben | |
Weit | |
Polypropylen |
HDPE | |
Ja | |
Flasche mit großer Öffnung | |
Schraubkappe |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.