Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus braunem HDPE
GREENER_CHOICE
Geringere UV-Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
Marke:  Fisherbrand™ 302005-0491
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11967944
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Schraubverschlüsse aus braunem Polypropylen
Beschreibung
Beschreibung
Verringerte Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
  • Aus braunem Polyethylen hoher Dichte
  • Einfache Entnahme von Proben und weniger Turbulenzen beim Befüllen dank der weiten Öffnung
Fisherbrand Behälter aus HDPE eignen sich für die langfristige Aufbewahrung in vor UV-Strahlung geschützten Umgebungen.
Compliance
U.S. Pharmacopeia 661 (Behälter, Lichtdurchlässigkeit)†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4,2 oz., 125 ml
4.2 oz.
HDPE
38 mm
Ja
Weithalsflasche
38 mm
125 ml
Bernsteinfarben
Bernsteinfarben
ISO 13485:2003; QMI-SAI File Nr.1606319 und 1606321
Weit
Polypropylen
Schraubverschluss