Learn More
Fisherbrand™ Weithalsflaschen aus braunem HDPE
Geringere UV-Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
Marke: Fisherbrand™ 302005-0490
19.02 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Schraubverschlüsse aus braunem Polypropylen
Beschreibung
Verringerte Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
- Aus braunem Polyethylen hoher Dichte
- Einfache Entnahme von Proben und weniger Turbulenzen beim Befüllen dank der weiten Öffnung
Fisherbrand Behälter aus HDPE eignen sich für die langfristige Aufbewahrung in vor UV-Strahlung geschützten Umgebungen.
Compliance
U.S. Pharmacopeia 661 (Behälter, Lichtdurchlässigkeit)†
Spezifikation
2 oz., 60 ml | |
2 oz. | |
HDPE | |
28 mm | |
Ja | |
Weithalsflasche | |
28 mm |
60 ml | |
Bernsteinfarben | |
Bernsteinfarben | |
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 | |
Weit | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss |