Learn More
Fisherbrand™ Aluminiumfolie
Zum Versiegeln, Abwiegen und Übertragen von Proben
8.20 CHF - 101.92 CHF
Spezifikation
Anwendungen | Versiegelung, Wägung, Übertragung von Proben |
---|---|
Produkttyp | Folie |
Material | Aluminium |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Dicke | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Dicke | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11759408
|
Fisherbrand™
01213100 |
25 ft. | 18 µM | 30 cm | 7,6 m |
8.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11749408
|
Fisherbrand™
01213101 |
197 ft. (2,01 m) | 18µm | 30.5 cm | 60 m |
16.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11769408
|
Fisherbrand™
01213102 |
15,2 m (492 ft.) | 18µm | 30 cm | 150 m |
101.92 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11779408
|
Fisherbrand™
01213103 |
25 ft. | 24µm | 46 cm | 7,6 m |
14.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Ideal zum Wiegen, Versiegeln und Transferieren Ihrer Proben.
Rollen:
- In der Einzelspenderbox mit Abreißhilfe
- Die stabilen Rollen (0.024 mm Stärke) bestechen durch eine höhere Falzfestigkeit und eignen sich gut zum Abdecken scharfer Kanten
Spezifikation
Versiegelung, Wägung, Übertragung von Proben | |
Folie | |
Aluminium |