Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionsdurchflussküvetten, Quarz
Auswahl an Zellen mit Quarzfenstern für die Transformation von fernem Ultraviolett bis Infrarot
824.00 CHF - 857.00 CHF
Spezifikation
Typ | Kompakte Durchflusszelle |
---|---|
Wavelength Range | 190 to 2600 nm and 2850 to 3600 nm |
Breite (metrisch) | 12.5 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15226063
|
Fisherbrand™
14958131 |
750 μl | 45 mm | 10 mm | N/A | ||||||
15236073
|
Fisherbrand™
14958132 |
450 μl | 45 mm | 10 mm |
857.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Kompakte Größe
- Alle Zellen haben eine Größe von 12.5 mm im Quadrat.
- Angeschweißte Einlass- und Auslassrohre
- Mit zwei durchsichtigen und zwei schwarzen Fenstern
- Der Wellenlängenbereich für alle Zellen beträgt 190 bis 2600 nm und 2850 bis 3600 nm.
Bestellinformation
Wählen Sie Zellen aus, deren mittlere Höhe der mittleren Blendenhöhe entspricht, und zentrieren Sie den Lichtstrahl Ihres Spektralphotometers entsprechend. Beispiel: Die mittlere Höhe für Geräte von Beckman™ oder Spectronic™ beträgt 8.5 mm; die mittlere Höhe für Geräte von Hewlett-Packard™, Perkin-Elmer™ und Shimadzu™ beträgt 15 mm.
Spezifikation
Kompakte Durchflusszelle | |
190 to 2600 nm and 2850 to 3600 nm | |
12.5 mm |