Learn More
Fisherbrand™ Saugfähige Unterlagen
GREENER_CHOICE
Zur raschen Aufnahme von Flüssigkeiten und zur Verhinderung einer Ausbreitung von Verschüttungen
98.65 CHF - 366.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Saugfähige Unterlage
Material Polyethylen
Extinktion 750 ml/m2
Breite (angloamerikanisch) 20 in.
Breite (metrisch) 510 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11967964
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
55250-00
76 m x 510 cm (250 ft. x 20 Zoll)
98.65 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11977964
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
55100-00
30 m x 510 cm (100 ft. x 20 Zoll)
169.00 CHF
400 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11957964
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
55024-00
24 x 20 in. (610 x 510 mm)
366.00 CHF
250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schnelles Aufnehmen von Flüssigkeiten und Eindämmen von verschütteten Flüssigkeiten
Das dämpfende Oberflächenmaterial reduziert Beschädigungen empfindlicher Laborgeräte auf ein Minimum
  • Mit hochsaugfähigen Fasern
  • Die Rückseite aus Polyethylen ist chemikalienbeständig und die Spinnvlies-Deckschicht sorgt auch bei Nässe für Langlebigkeit
  • Liegen flach auf der Tischplatte an, ohne zu verrutschen
  • Absorption von bis zu 750 ml/m2
Spezifikation
Spezifikation
Saugfähige Unterlage
750 ml/m2
510 mm
Polyethylen
20 in.
Zur raschen Aufnahme von Flüssigkeiten und zur Verhinderung einer Ausbreitung von Verschüttungen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Saugfähige Unterlagen