Learn More
Fisherbrand™ Saugfähige Unterlagen
GREENER_CHOICE
Zur raschen Aufnahme von Flüssigkeiten und zur Verhinderung einer Ausbreitung von Verschüttungen
Marke:  Fisherbrand™ 55024-00
318.25 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11957964
  • 348.40 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schnelles Aufnehmen von Flüssigkeiten und Eindämmen von verschütteten Flüssigkeiten
Das dämpfende Oberflächenmaterial reduziert Beschädigungen empfindlicher Laborgeräte auf ein Minimum
  • Mit hochsaugfähigen Fasern
  • Die Rückseite aus Polyethylen ist chemikalienbeständig und die Spinnvlies-Deckschicht sorgt auch bei Nässe für Langlebigkeit
  • Liegen flach auf der Tischplatte an, ohne zu verrutschen
  • Absorption von bis zu 750 ml/m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Saugfähige Unterlage
750 ml/m2
610 mm
510 mm
Zur raschen Aufnahme von Flüssigkeiten und zur Verhinderung einer Ausbreitung von Verschüttungen
Polyethylen
24 in.
20 in.
24 x 20 in. (610 x 510 mm)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Saugfähige Unterlagen > Größe; L x B: 50.8 x 61 cm (20 x 24 in)