Learn More
Fisherbrand™ Saugfähige Unterlagen
Zur raschen Aufnahme von Flüssigkeiten und zur Verhinderung einer Ausbreitung von Verschüttungen
Marke: Fisherbrand™ 55100-00
Beschreibung
Schnelles Aufnehmen von Flüssigkeiten und Eindämmen von verschütteten Flüssigkeiten
Das dämpfende Oberflächenmaterial reduziert Beschädigungen empfindlicher Laborgeräte auf ein Minimum
- Mit hochsaugfähigen Fasern
- Die Rückseite aus Polyethylen ist chemikalienbeständig und die Spinnvlies-Deckschicht sorgt auch bei Nässe für Langlebigkeit
- Liegen flach auf der Tischplatte an, ohne zu verrutschen
- Absorption von bis zu 750 ml/m2
Spezifikation
Saugfähige Unterlage | |
750 ml/m2 | |
30 m | |
510 mm | |
Zur raschen Aufnahme von Flüssigkeiten und zur Verhinderung einer Ausbreitung von Verschüttungen |
Polyethylen | |
100 ft. | |
20 in. | |
30 m x 510 cm (100 ft. x 20 Zoll) | |
Jeweils |