Learn More
Fisherbrand™ Wellwash™ und Wellwash™ Versa™ Mikrotiterplatten-Waschgeräte: Flaschenständer
Zubehör für Fisher Scientific Wellwash und Wellwash Versa Mikrotiterplatten-Waschgeräte
360.00 CHF - 576.00 CHF
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11728006
|
Fisherbrand™
N10820 |
Für Benutzerflaschen | Wellwash Mikrotiterplatten-Waschgerät, Wellwash Versa Mikrotiterplattenwaschgerät |
520.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11738006
|
Fisherbrand™
N10818 |
3 x 2 l-Flaschen, 1 x 4 l-Flasche, quadratisch | Wellwash Versa Mikrotiterplattenwaschgerät |
560.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11748006
|
Fisherbrand™
N10819 |
3 x 2 l-Flaschen, 1 x 4 l-Flasche, quadratisch | Wellwash Mikrotiterplatten-Waschgerät, Wellwash Versa Mikrotiterplattenwaschgerät |
576.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11787996
|
Fisherbrand™
N10817 |
2 x 2 l-Flaschen | Wellwash Mikrotiterplatten-Waschgerät |
360.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Für die Verwendung mit Fisher Scientific Wellwash- und Wellwash Versa-Mikrotiterplatten-Waschgeräte
ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen
Spezifikation
Flaschenständer |