Learn More
Fisherbrand™ Wellwash™ und Wellwash™ Versa™ Mikrotiterplatten-Waschgeräte: Flaschenständer
Zubehör für Fisher Scientific Wellwash und Wellwash Versa Mikrotiterplatten-Waschgeräte
Marke:  Fisherbrand™ N10817
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11787996
  • 360.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die Verwendung mit Fisher Scientific Wellwash- und Wellwash Versa-Mikrotiterplatten-Waschgeräte
ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 x 2 l-Flaschen
Wellwash Mikrotiterplatten-Waschgerät
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wellwash™ und Wellwash™ Versa™ Mikrotiterplatten-Waschgeräte: Flaschenständer > Flaschenständer 1 x 2 Konfiguration (2 x 2 l-Flaschen)