Learn More
Fisherbrand™ Wellwash™ und Wellwash™ Versa™ Mikrotiterplatten-Waschgeräte: Flaschenständer
Zubehör für Fisher Scientific Wellwash und Wellwash Versa Mikrotiterplatten-Waschgeräte
Marke:  Fisherbrand™ N10818
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11738006
  • 560.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die Verwendung mit Fisher Scientific Wellwash- und Wellwash Versa-Mikrotiterplatten-Waschgeräte
ELISA-basierte Assays, Waschen von Zellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 x 2 l-Flaschen, 1 x 4 l-Flasche, quadratisch
Flaschenständer
Wellwash Versa Mikrotiterplattenwaschgerät
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wellwash™ und Wellwash™ Versa™ Mikrotiterplatten-Waschgeräte: Flaschenständer > Flaschenständer 2 x 2 Konfiguration (3 x 2 l Flaschen, 1 x 4 l Flasche, eckig)