Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ CONTINUOUS VISUAL ALARM
Ideal zur Durchführung von Wiederholungsprüfungen
Marke:  Fisherbrand™ 93678-86
Artikelnummer. 11719805
  • 17.20 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: AAA-Batterien (2), integrierter Magnet, Ständer, Clip
Beschreibung
Beschreibung
Ideal zur Durchführung von Wiederholungsprüfungen. Fisher Scientific™ Traceable™ Visuelle Alarm-Timer verfügt über einen Schalter, mit dem der Benutzer entweder einen akustischen Alarm oder einen hellen blinkenden optischen LED-Alarm auswählen kann.
  • Zählt von 9999 Minuten in Schritten von einer Minute herunter
  • Bietet eine Countdown-Auflösung von einer Sekunde für Zeiten unter 99 Minuten
  • Der automatische Speicher setzt die Anzeige auf die zuletzt programmierte Zeit zurück
  • Mit der Funktion „Thru-zero“ können Sie rückwärts zählen, alarmieren und dann hochzählen
  • Die Ziffern sind 1 cm (3/8 Zoll) hoch und von 3 m (10 ft.) aus lesbar
Spezifikation
Spezifikation
Arbeitsflächen-Timer
Akustischer Alarm
1 s
AAA
0.08 kg
Für Wiederholungstests
9999 min
0,0001
LED
0.18 lb.
Zwei AAA-Batterien, integrierter Magnet, Ständer, Clip
NIST
Name des Produkts
Fisherbrand™ TRACEABLE™ CONTINUOUS VISUAL ALARM > Zählt von 9999 Minuten in Schritten von 1 Minute herunter