Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ INFRARED THERMOMETE WI
Zum sofortigen Ablesen der Werte in Fahrenheit und Celsius auf allen Flächen, einschließlich Feststoffen, halbfesten Stoffen und Flüssigkeiten.
Marke: Fisherbrand™ 90012-52
140.35 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Batterien
Beschreibung
Einfach in der Handhabung — nur auf die zu messende Stelle zeigen und in weniger als einer Sekunde ablesen. Fisher Scientific™ Traceable™ Infrarotthermometer mit Auslösegriff zeigen die Oberflächentemperatur sofort in Fahrenheit und in Celsius an. Für jede Art von Oberflächen geeignet: von Festkörpern, halbfesten Stoffen und auch Flüssigkeiten.
- Nichtinvasive, berührungslose Messungen eignen sich optimal für die Bereiche Lebensmittelzubereitung, Life Sciences, Pharmazie, Erdölprodukte, Reinräume, Elektronik sowie für den Außeneinsatz
- Der Thermoelementeingang eignet sich zum Ablesen aller Thermoelemente des Typs K
- Die Minimum/Maximum-Funktion ermöglicht die Anzeige der höchsten und niedrigsten Werte zu einem beliebigen Zeitpunkt
- Anzeige des Durchschnittswerts aller Messungen sowie der Differenz zwischen zwei Messwerten
- Anwenderkonfigurierbare Alarmtöne für das Über- oder Unterschreiten des zulässigen Bereichs
- Die “Hold”-Funktion friert den aktuellen Messwert auf der Anzeige ein
- Dank der Hintergrundbeleuchtung ist ein Ablesen auch bei mangelhafter Beleuchtung möglich; mit Anzeige für niedrigen Batterieladestand
- Der Speicher ermöglicht ein Abrufen der einzelnen Temperaturmesswerte
- Temp.- Bereich: -60 bis +500 °C/-76 bis +932 °F
- Auflösung: 0.1°
- Genauigkeit, ±1 °C + 2 %
- Abmessungen: 7 × 2.75 × 1.5 in. (18 × 7 × 3.8 cm)
- Gewicht: 6 oz. (0.2 kg)
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
ISO 17025, NIST | |
0,1 bis 1 in 0,01-Stufen | |
Batterien | |
0,1 °C | |
0,2 kg | |
932 °F | |
-76 °F | |
-60 ° bis +500 °C | |
AAA | |
Digital |
18 x 7 x 3,8 cm | |
Lebensmittel-, Pharma-, Erdöl-, Elektronik- und Biowissenschaften-Industrie, Reinräume und Feldanwendungen | |
Thermoelement vom Typ K | |
6 oz. | |
Type K Infrared Thermometer | |
500°C | |
− 60 °C | |
Yes | |
±1 °C | |
6.99 cm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30