Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, USP konform <31>, USP-Einzelzertifikat, mit geritzter Ringmarke und ergonomischen Polyethylen-Stopfen, blaues Druckbild, mit USP-Einzelzertifikat und Konformitätsbescheinigung
DURAN™ Messkolben dienen zum genauen Abmessen von bestimmten Flüssigkeitsmengen und sind daher wichtige Hilfsmittel bei der Maßanalyse. Diese Messkolben sind nach USP zertifiziert und besitzen eine individuelle Nummer.
Marke: DWK Life Sciences 246713252
Beschreibung
Die DURAN™ Messkolben sind in zwei verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich: A und B. Die beiden Klassen unterscheiden sich in den Toleranzen der Volumina. A ist die Klasse höchster Genauigkeit, während die Fehlergrenze der Klasse B etwa das Zweifache der Klasse A beträgt. Die klaren DURAN™ Messkolben mit der Genauigkeitsklasse A haben eine blaue Bedruckung. Die Messkolben nach USP sind mit einer individuellen Nummer versehen. Diese wird im Boden des Messkolbens dauerhaft eingelasert und auf dem dazugehörigen Zertifikat eingetragen. Die Fehlergrenzen bei den USP konformen Messkolben sind enger als bei den Messkolben mit der ISO 1042 Konformität und erfüllen somit die in der United States Pharmacopeia (USP) enthaltenen Anforderungen. Dieses Zertifikat dokumentiert das für den jeweiligen Messkolben gemessene Volumen, die Messunsicherheit und den Ausstellungstag.- Justierung auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
- Höchstmögliche Präzision bei der Volumenmessung und hochqualitative Prozessstabilität
- Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung und Skalierung
- Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares blaues Druckbild
- Mit gedruckter Ringmarke für bessere Sichtbarkeit
- Maximale Minimierung von unerwünschten Einflüssen
Spezifikation
75 mm | |
Borosilikatglas 3.3, Polyethylen (in Multiwerte aufgeteilt), Polyethylene | |
2/Packung | |
Autoklavierbar |
200 mL | |
Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden | |
±0,1 mL |