Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographiesäulen mit Vertiefungen und Rollrand
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05435704
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Chromatographiesäule | |
20 mm | |
125 mL | |
Duran Glas | |
PTFE-Absperrhahn und -Gewindehalterung |
Chromatographische Anwendungen | |
Chromatographiesäule | |
400 mm | |
20 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographiesäulen mit Vertiefungen und Rollrand > Säulenkapazität:Gehäuse 125mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur