Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ tragbare Zeitnehmer mit Schlüsselanhänger-Clip
Für allgemeine Zeitmessungen
20.09 CHF - 32.00 CHF
Specifications
Produkttyp Hand-Timer
Auflösung 1min
Display LCD
Akkutyp Silberoxid
Enthält Batterie, ABS Kunststoffgehäuse
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Genauigkeit Alarms Abmessungen (L x B x H) Zeitbereich Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Genauigkeit Alarms Abmessungen (L x B x H) Zeitbereich Price Quantity & Availability  
11749805
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
5047
0.0001 20 s 0.63 x 2.54 x 0.3 cm (0.25 x 1 x 1.75 in.) 19 h 59 min Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11755873
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
93678-65
0.005 % 1 Min. 0.63 x 2.54 x 0.63 cm (0.25 x 1 x 1.75 in.) 100 Stunden bis 1 s
26.20 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
11769805
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
5041
0.01 % 1 Min. 3.81 x 5.08 x 0.83 cm 20 Stunden bis 1 Minute Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Description
Description
Fisher Scientific™ Traceable™ Hand-Timer mit Schlüsselanhänger-Clip eignen sich gut für allgemeine Zeitmessungen. Ein-Kanal, Zeitschaltuhr/Stoppuhr, einzeilige Anzeige.
  • Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff
  • Rückführbar auf NIST™-Standards
  • Genauigkeit: 0.01%
  • Pausenfunktion (Bestellnr. 06-662, 06-662-25 und -11)
  • Bei Bestell- Nr. 06-662-11 kann zwischen AM/PM- und 24 Stunden-Format gewählt werden
Certifications
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein A2LA™-akkreditiertes ISO 17025-Kalibrierlabor.
Specifications
Specifications
Hand-Timer
LCD
Batterie, ABS Kunststoffgehäuse
1min
Silberoxid
Für allgemeine Zeitmessungen
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Traceable™ tragbare Zeitnehmer mit Schlüsselanhänger-Clip