Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer mit voller Skala
Möglichkeit, zwischen °F/°C-Temperaturbereich zu wechseln
62.90 CHF - 119.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Tiefe (metrisch) | 1.4 cm |
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | 0,14 in. |
Länge (angloamerikanisch) Kabel | 120 in. |
Länge (angloamerikanisch) Sonde | 5.75 in. |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11769735
|
Fisherbrand™
93677-25 |
-20 °C bis +300 °C | Thermometer Plus mit voller Skala |
119.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11759735
|
Fisherbrand™
93676-91 |
-20 °C bis +300 °C | Thermometer Ultra Plus mit voller Skala |
94.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11739735
|
Fisherbrand™
90029-14 |
-50 °C bis +250 °C | Thermometer mit voller Skala |
62.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11749735
|
Fisherbrand™
61018-90 |
-50 °C bis +250 °C | Thermometer Ultra mit voller Skala |
70.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Edelstahlsonde mit durchstechender Spitze ermöglicht eine konstante Exposition gegenüber extremen Temperaturen am Ende des Bereichs. Die Fisher Scientific™ Full-Scale-Thermometermesswerte werden jede Sekunde aktualisiert und auf einer LCD-Anzeige mit 0.37 in (9.4 mm) angezeigt. Schaltbare °F/°C-Temperaturbereiche.
- Die magnetische Rückseite ermöglicht die Platzierung auf Metalloberflächen (Inkubatoren, Tiefkühlgeräte, Wasserbäder)
- Aufklappbare Staffelei für den Einsatz auf Labortischen; Federbefestigungsklemmen an jeder Kante
- Auflösung, 0.1° von -20 bis +200 und 1° anderswo
- Messen Sie nur 2.12 Durchm. × 0.56 in Tiefe (5.3 × 1.3 cm)
- Sondendurchmesser × L: 0.14 × 5.5 in. (0.4 × 14 cm)
- Kabellänge: 10 ft. (3 m)
Das Plus-Modell umfasst außerdem einen Alarm für hohe/niedrige Werte, minimalen/maximalen Speicher und Haltestatus.
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0,14 in. | |
5.75 in. | |
14.6 cm | |
Tiefkühlgeräte, Inkubatoren, Wasserbäder | |
8 cm |
1.4 cm | |
120 in. | |
304.8 cm | |
Yes | |
Digital-LCD |