Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer mit voller Skala
Möglichkeit, zwischen °F/°C-Temperaturbereich zu wechseln
Marke:  Fisherbrand™ 61018-90
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11749735
  • 70.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Edelstahlsonde, 1.5 V-Silberoxidbatterie
Beschreibung
Beschreibung
Die Edelstahlsonde mit durchstechender Spitze ermöglicht eine konstante Exposition gegenüber extremen Temperaturen am Ende des Bereichs. Die Fisher Scientific™ Full-Scale-Thermometermesswerte werden jede Sekunde aktualisiert und auf einer LCD-Anzeige mit 0.37 in (9.4 mm) angezeigt. Schaltbare °F/°C-Temperaturbereiche.
  • Die magnetische Rückseite ermöglicht die Platzierung auf Metalloberflächen (Inkubatoren, Tiefkühlgeräte, Wasserbäder)
  • Aufklappbare Staffelei für den Einsatz auf Labortischen; Federbefestigungsklemmen an jeder Kante
  • Auflösung, 0.1° von -20 bis +200 und 1° anderswo
  • Messen Sie nur 2.12 Durchm. × 0.56 in Tiefe (5.3 × 1.3 cm)
  • Sondendurchmesser × L: 0.14 × 5.5 in. (0.4 × 14 cm)
  • Kabellänge: 10 ft. (3 m)
Das Plus-Modell umfasst außerdem einen Alarm für hohe/niedrige Werte, minimalen/maximalen Speicher und Haltestatus.
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer mit voller Skala > Full-Scale Ultra; Messbereich: -4° bis 500 °F (-20° bis 250 °C); Genauigkeit: ± 0.5 °C an geprüften Punkten