Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer mit voller Skala
Möglichkeit, zwischen °F/°C-Temperaturbereich zu wechseln
Marke:  Fisherbrand™ 93677-25
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11769735
  • 119.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Edelstahlsonde, 1.5 V-Silberoxidbatterie
Beschreibung
Beschreibung
Die Edelstahlsonde mit durchstechender Spitze ermöglicht eine konstante Exposition gegenüber extremen Temperaturen am Ende des Bereichs. Die Fisher Scientific™ Full-Scale-Thermometermesswerte werden jede Sekunde aktualisiert und auf einer LCD-Anzeige mit 0.37 in (9.4 mm) angezeigt. Schaltbare °F/°C-Temperaturbereiche.
  • Die magnetische Rückseite ermöglicht die Platzierung auf Metalloberflächen (Inkubatoren, Tiefkühlgeräte, Wasserbäder)
  • Aufklappbare Staffelei für den Einsatz auf Labortischen; Federbefestigungsklemmen an jeder Kante
  • Auflösung, 0.1° von -20 bis +200 und 1° anderswo
  • Messen Sie nur 2.12 Durchm. × 0.56 in Tiefe (5.3 × 1.3 cm)
  • Sondendurchmesser × L: 0.14 × 5.5 in. (0.4 × 14 cm)
  • Kabellänge: 10 ft. (3 m)
Das Plus-Modell umfasst außerdem einen Alarm für hohe/niedrige Werte, minimalen/maximalen Speicher und Haltestatus.
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST
0,14 in.
120 in.
5.3 cm
14.6 cm
Thermometer Plus mit voller Skala
572 °F
-4 °F
-4 ° bis +572 °F
Tiefkühlgeräte, Inkubatoren, Wasserbäder
Digital-LCD
1.4 cm
Edelstahlsonde, 1.5 V-Silberoxidbatterie
5.75 in.
304.8 cm
0.1 über -20 bis 200 °C und 1 anderweitig
2.1 in.
300 °C
-20 °C
-20 °C bis +300 °C
±1 °C