Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Thermometer mit Datenprotokollierung
Nutzen Sie dieses Thermometer mit Datenlogger zur Temperaturüberwachung in Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Brutschränken. Traceable™ Excursion-Trac™ Thermometer mit Datenprotokollierung bieten einen Temperaturbereich von -50 bis 70 °C und eine Auflösung von 0.01 bei einer Genauigkeit von ±0.25 °C über den gesamten Temperaturbereich.
Marke: Fisherbrand™ 93679-90
150.10 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Stativ, Velcro™, Magnetstreifen, Wandhalterung, Wechselstromadapter, Batterien und eine Traceable™ Bescheinigung gemäß ISO 17025
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™ Thermometer mit Datenprotokollierung sind ideal für die Überwachung der Temperatur von Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren. Mit anwenderdefinierten Zeitabständen.
Hochpräzises Thermometer mit einem Temperaturbereich von -50 bis 70 °C und einer Auflösung von 0,01 °C, hat über den gesamten Temperaturbereich eine Genauigkeit von ± 0,25 °C.
- Speichert bis zu zehn einzelne Alarmereignisse
- Entspricht den aktuellen CDC-Anforderungen für die Lagerung und Überwachung von Impfstoffen
- Rollierende Speicherstruktur, behält die neuesten 525.600 Temperaturmessungen
- Der Speicher kann auf dem Gerät gelöscht werden, nachdem die Daten auf einen USB-Stick heruntergeladen wurden
- Störungsfreier Datenabruf; das Gerät kann während des Herunterladens und der Analyse von Daten weiter verwendet werden
- Statusanzeigen: Schwache Batterie, Speicher voll, USB-Datentransfer und aktiver Alarmstatus
- Genauigkeit rückverfolgbar zu NIST
- Hochschlagfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff misst 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 in.)
- Maximale Datenprotokollierung: 525.600 Temperaturmessungen
- Gewicht: 5 oz.
Hoch/Niedrig-Alarme und Uhrzeit/Datum-Stempel
- Die Funktion der Alarmnachverfolgung speichert jedes Alarmereignis mit Einzelheiten: wann der Alarm auftrat und wann das Gerät wieder in den Normbereich zurückgekehrt ist
- Anzeigen des Alarmstatus umfassen visuelle LEDs, akustische Warnungen und blinkende LCD-Segmente
- Daten von bis zu zehn unterschiedlichen Alarmereignissen können abgerufen werden, wobei das letzte Ereignis auf dem Display angezeigt wird
USB-Datentransfer
- Eine neue Funktion ermöglicht den Transfer der aufgezeichneten Daten (CSV-Datei) vom Thermometer auf einen PC oder Mac™ mit einem USB-Speicherstick (nicht enthalten)
- Für die Computer-Schnittstelle ist keine Software erforderlich
- Jedes Thermometer hat eine einzigartige Identifikationsnummer, die es ermöglicht, mehrere Geräte am selben Ort zu verwenden
Funktionen der Datenprotokollierung
- Überwachungsmessungen über Nacht, am Wochenende oder über jeden anderen Zeitraum mit rollierender Datenprotokollierung
- Zeiträume der Datenprotokollierung können vom Anwender von einer Beobachtung pro Minute bis zu einer Beobachtung alle 24 Stunden eingestellt werden
- Bei Zeitabständen von einer Minute kann der Speicher maximal die aufgezeichneten Daten von einem Jahr aufnehmen, bei größeren Zeitabständen ist der Zeitraum entsprechend länger
Funktionen des Flaschenfühlers (Bei Kat.- Nummern 15-081-125, -126, -128, 129 ist der Flaschenfühler nicht im Lieferumfang enthalten)
- Flaschenfühler sind in einer Miniaturflasche (1 x 2,5 in.) versiegelt, die mit nicht-toxischem Glykol gefüllt ist
- Die Lösung hat von der FDA-(Food and Drug Administration) die Zulassungsbezeichnung GRAS („generally recognized as safe“, allgemein als sicher anerkannt) erhalten
- Keine Sorgen mehr hinsichtlich eines versehentlichen Kontakts mit Lebensmitteln oder Trinkwasser
- Der Temperatur-gepufferte Flaschenfühlerverhindert schnelle Veränderungen beim Öffnen der Kühlschranktür
- Ideal für die Anwendung bei der Überwachung von Aufbewahrungsbedingungen von Impfstoffen oder anderen wichtigen Proben
Hinweis: Die Geräte sind nur für die Anwendung mit dem bereitgestellten Wechselstrom-Adapter oder mit Batterien vorgesehen. Batterien sind für eine Betriebsdauer von bis zu sechs Monaten ausgelegt. Bei ausschließlicher Verwendung von Batterien muss der Wechselstrom-Netzadapter eingesteckt werden, um Daten herunterzuladen.
Bestellinformation
Ersatzbatterie: Kat.- Nr. 1111
Certifications
Ausgestattet mit einer ISO 17025 Traceable™ Bescheinigung
Spezifikation
Datenerfassungssystem | |
525.600 Messwerte | |
LED-Anzeige, Akustisch, Blinkendes LCD-Segment | |
1 Sonde, 5/16 in. Durchm. x 3/4 in. Länge | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Temperaturgepufferter Flaschensensor | |
0,01° | |
-58° to +158°F | |
10 ft. (Cable) |
LCD | |
Kalibriert | |
TraceableLIVE | |
Ständer, Velcro-Magnetstreifen, Wandhalterung, Batterien | |
USB | |
± 0.25°C | |
0,01 ° | |
-50,00°bis +70,00°C |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24163Gültig bis zum: 2025-04-30