Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Thermometer mit Datenprotokollierung
Nutzen Sie dieses Thermometer mit Datenlogger zur Temperaturüberwachung in Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Brutschränken. Traceable™ Excursion-Trac™ Thermometer mit Datenprotokollierung bieten einen Temperaturbereich von -50 bis 70 °C und eine Auflösung von 0.01 bei einer Genauigkeit von ±0.25 °C über den gesamten Temperaturbereich.
155.00 CHF - 188.00 CHF
Spezifikation
Typ | Datenerfassungssystem |
---|---|
Displaytyp | LCD |
Datenspeicher | 525.600 Messwerte |
Kalibrierung | Kalibriert |
Alarmtypen | LED-Anzeige, Akustisch, Blinkendes LCD-Segment |
Includes: Ständer, Velcro™, Magnetstreifen, Wandbefestigung, Wechselstromadapter, Batterien und eine 17025 Traceable™ Bescheinigung gemäß ISO
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15294016
|
Fisherbrand™
90009-85 |
Ständer, Velcro-Magnetstreifen, Wandhalterung, Batterien |
161.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15204026
|
Fisherbrand™
90009-95 |
Ständer, Velcro-Magnetstreifen, Wandhalterung, Batterien |
174.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15214026
|
Fisherbrand™
93679-90 |
Ständer, Velcro-Magnetstreifen, Wandhalterung, Batterien |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15224026
|
Fisherbrand™
93679-97 |
Ständer, Velcro-Magnetstreifen, Wandhalterung, Batterien |
170.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15234026
|
Fisherbrand™
93680-03 |
Ständer, Velcro-Magnetstreifen, Wandhalterung, Batterien |
174.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15244026
|
Fisherbrand™
93680-10 |
Ständer, Velcro-Magnetstreifen, Wandhalterung, Batterien |
174.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15388754
|
Fisherbrand™
93680-17 |
Ständer, Velcro-Magnetstreifen, Wandhalterung, Batterien |
188.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15500775
|
Fisherbrand™
93680-23 |
Ständer, Velcro-Magnetstreifen, Wandhalterung, Batterien |
162.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15510775
|
Fisherbrand™
93680-25 |
Ständer, Velcro-Magnetstreifen, Wandhalterung, Batterien |
176.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15540775
|
Fisherbrand™
93680-61 |
Ständer, Velcro-Magnetstreifen, Wandhalterung, Batterien |
155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15550775
|
Fisherbrand™
93680-64 |
Ständer, Velcro-Magnetstreifen, Wandhalterung, Batterien |
172.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™ Thermometer mit Datenprotokollierung sind ideal für die Überwachung der Temperatur von Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren. Mit anwenderdefinierten Zeitabständen.
Das hochpräzise Thermometer verfügt über einen Temperaturbereich von -50 bis 70 °C und eine Auflösung von 0.01 und gewährleistet eine Genauigkeit von ±0.25 °C über den gesamten Temperaturbereich.
- Speichert bis zu zehn individuelle Alarmereignisse
- Erfüllt die geltenden CDC-Anforderungen für die Lagerung und Überwachung von Impfstoffen
- Ein Ringspeicher speichert die aktuellsten 525,600 Temperaturmessungen
- Der Speicherplatz auf der Einheit kann nach dem Herunterladen der Daten auf einen USB-Stick freigegeben werden
- Problemloses Abrufen der Daten, die Einheit kann während des Herunterladens und Analysierens der Daten weiterhin genutzt werden
- Statusanzeigen: Schwache Batterie, voller Speicher, USB-Datenübertragung und aktiver Alarmzustand
- Auf NIST zurückführbar für Genauigkeit
- Das robuste, chemikalienbeständige ABS-Kunststoffgehäuse hat die Abmessungen 7 x 10.8 x 1.9 cm (2.75 x 4.25 x 0.75 in.)
- Datenprotokollierungsfunktionalität: 525,600 Temperaturmessungen
- Gewicht: 5 oz.
Alarme für hohe/niedrige Temperaturen und Messwerte mit Datum und Uhrzeit
- Die Alarmverfolgungsfunktion speichert jedes Alarmereignis mit der Zeit, zu der der Alarm ausgelöst wurde, sowie dem Zeitpunkt, an dem sich die Einheit wieder im normalen Bereich befand
- Die Alarm-Statusanzeigen umfassen optische LED-Anzeigen, Audiosignale und blinkende LCD-Anzeigen
- Die Daten von bis zu zehn verschiedenen Alarmereignissen können mit dem aktuellsten Ereignis auf den Bildschirm abgerufen werden
USB-Datenübertragung
- Eine neue Funktion ermöglicht die Übertragung von aufgezeichneten Daten (als CSV-Datei) vom Thermometer auf einen PC oder Mac™ mithilfe eines USB-Sticks (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Für die Computer-Schnittstelle wird keine Software benötigt
- Jedes Thermometer verfügt über eine eindeutige Kennnummer, sodass mehrere Einheiten am gleichen Ort verwendet werden können
Datenprotokollierungsfunktionen
- Überwachung von Messwerten über Nacht, an Wochenenden oder für Zeiträume mit Ringspeicher-Datenprotokoll
- Anwenderbestimmtes Intervall für die Datenprotokollierung zwischen einer Messung/Minute bis zu einer Messung/24 Stunden
- Der Speicher speichert die aufgezeichneten Daten für einen Zeitraum von einem Jahr für 1-Minute-Intervalle und länger bei größeren Intervallen
Flaschensondenfunktionen (Katalog-Nrs.15-081-125, -126, -128, 129 sind nicht im Lieferumfang der Flaschensonden enthalten)
- Flaschensonden sind in Miniflaschen (1 x 2.5 in.) versiegelt, die mit nicht toxischem Glykol gefüllt sind
- Die Lösung ist durch die FDA (Food and Drug Administration) als GRAS (Generally Recognized As Safe) eingestuft
- Dadurch werden Bedenken bei zufälligem Kontakt mit Lebensmitteln oder Trinkwasser beseitigt
- Eine temperaturgepufferte Flaschensonde verhindert schnelle Änderungen beim Öffnen der Kühlgerätetür
- Ideal zur Anwendung bei der Überwachung der Lagerungsbedingungen für Impfstoffe und andere wichtige Proben
Hinweis: Die Notversorgungsbatterien reichen für 7 Tage. Diese Einheit ist standardmäßig mit einem AC-Netzadapter, der für Standardnutzung empfohlen ist, ausgerüstet.
Bestellinformation
Ersatzbatterie: Kat.- Nr. 1111
Certifications
Ausgestattet mit einer ISO 17025 Traceable™ Bescheinigung
Spezifikation
Datenerfassungssystem | |
525.600 Messwerte | |
LED-Anzeige, Akustisch, Blinkendes LCD-Segment | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Temperaturgepufferter Flaschensensor | |
0,01 ° | |
-50,00°bis +70,00°C |
LCD | |
Kalibriert | |
TraceableLIVE | |
USB | |
± 0.25°C | |
-58° to +158°F | |
10 ft. (Cable) |