Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Anemometer/Thermometer
Entwickelt für eine intuitive und einfache Bedienung
141.00 CHF - 328.00 CHF
Spezifikation
Typ | Vane Anemometer |
---|---|
Genauigkeit | ± 0.8 °C |
Gehäusematerial | ABS-Kunststoff |
Gastyp | Air |
Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
Includes: Vier „AAA“-Batterien
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11744196
|
Fisherbrand™
90023-25 |
Messung von Luftfluss und Temperatur |
141.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11754196
|
Fisherbrand™
90023-24 |
Messung von Luftfluss, Temperatur, Feuchtigkeit und Taupunkt |
168.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11764196
|
Fisherbrand™
90023-23 |
Messung von Luftfluss, Temperatur, Feuchtigkeit, Taupunkt und barometrischem Druck |
328.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Abruf der Mindest-/Höchstwerte mit nur einem Knopfdruck am Fisher Scientific™ Traceable™-Anemometer/Thermometer
- Einfacher Betrieb
- Robustes ABS-Kunststoffgehäuse; strapazierfähig unter schwierigen Laborbedingungen
- O-Ring-Dichtung
- Folientastatur schützt vor Staub und Schmutz
- Einfrieren der Messwerte auf dem Display mit der HOLD-Taste
- Kontrastreiche 0.375 Zoll hohe LCD-Ziffern
- Abmessungen: 38.1 x 209.5 x 38.1 mm (1.50 x 8.25 x 1.50 in.)
- Gewicht: 170.1 g (6 oz.)
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückverfolgbarkeit auf NIST™-Normen von einem A2LA-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Vane Anemometer | |
ABS-Kunststoff | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
21 cm | |
0 °C bis 50 °C | |
170 g |
± 0.8 °C | |
Air | |
8,25 in. | |
32 °F bis 122 °F | |
6 oz. |