Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Anemometer/Thermometer
Entwickelt für eine intuitive und einfache Bedienung
Marke:  Fisherbrand™ 90023-25
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11744196
  • 141.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Vier AAA-Batterien
Beschreibung
Beschreibung
Abruf der Mindest-/Höchstwerte mit nur einem Knopfdruck am Fisher Scientific™ Traceable™-Anemometer/Thermometer
  • Einfacher Betrieb
  • Robustes ABS-Kunststoffgehäuse; strapazierfähig unter schwierigen Laborbedingungen
  • O-Ring-Dichtung
  • Folientastatur schützt vor Staub und Schmutz
  • Einfrieren der Messwerte auf dem Display mit der HOLD-Taste
  • Kontrastreiche 0.375 Zoll hohe LCD-Ziffern
  • Abmessungen: 38.1 x 209.5 x 38.1 mm (1.50 x 8.25 x 1.50 in.)
  • Gewicht: 170.1 g (6 oz.)
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückverfolgbarkeit auf NIST™-Normen von einem A2LA-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
± 0.8 °C
ISO 17025, A2LA, NIST
8,25 in.
32 °F bis 122 °F
6 oz.
ABS-Kunststoff
Messung von Luftfluss und Temperatur
21 cm
0 °C bis 50 °C
170 g