Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Anemometer/Thermometer
Includes: Vier AAA-Batterien
Beschreibung
Abruf der Mindest-/Höchstwerte mit nur einem Knopfdruck am Fisher Scientific™ Traceable™-Anemometer/Thermometer
- Einfacher Betrieb
- Robustes ABS-Kunststoffgehäuse; strapazierfähig unter schwierigen Laborbedingungen
- O-Ring-Dichtung
- Folientastatur schützt vor Staub und Schmutz
- Einfrieren der Messwerte auf dem Display mit der HOLD-Taste
- Kontrastreiche 0.375 Zoll hohe LCD-Ziffern
- Abmessungen: 38.1 x 209.5 x 38.1 mm (1.50 x 8.25 x 1.50 in.)
- Gewicht: 170.1 g (6 oz.)
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückverfolgbarkeit auf NIST™-Normen von einem A2LA-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
± 0.8 °C | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
8,25 in. | |
32 °F bis 122 °F | |
6 oz. |
ABS-Kunststoff | |
Messung von Luftfluss, Temperatur, Feuchtigkeit und Taupunkt | |
21 cm | |
0 °C bis 50 °C | |
170 g |