Learn More
Includes: Klapphülle.
Beschreibung
Für alle arithmetischen Berechnungen
- Mit Speicher, Prozentrechnung und Gleitkommadarstellung
- Extra große Tasten für einfache Handhabung, Ziffern mit einer Höhe von 0.5 in. 1.3 cm) problemlos ablesbar
- Keine Batterien und keine sonstige Stromversorgungsquelle notwendig
Bestellinformation
Abmessungen: L x B x H 4.25 x 2.37 x 0.25 in. (10.8 x 6.0 x 0.6 cm). Gewicht: 2 oz. (57 g)
Spezifikation
Taschenrechner | |
Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren, Speicherfunktion, Prozent- und Gleitkommazahlen | |
4,25 x 2,37 Zoll | |
0,6 cm | |
10,8 cm | |
6,0 cm | |
56,6 g | |
Für alle arithmetischen Berechnungen |
Große Anzeige | |
Große Tasten | |
0,25 in. | |
4,25 in. | |
2.37 Zoll | |
2 oz. | |
Solarbetrieben | |
Klapphülle |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Solarbetriebener Taschenrechner, große Ziffern > 10,8 L x 6,0 B x 0,6 cm H; Gewicht: 57 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur