Learn More
Fisherbrand™ Solarbetriebener Tischrechner
Die solarbetriebene Einheit lässt sich bei allen Lichtverhältnissen ablesen
Marke:  Fisherbrand™ 93679-20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11734416
  • 33.75 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Integrierte Solarzellen und Anleitung
Beschreibung
Beschreibung
Die solarbetriebene Einheit lässt sich bei allen Lichtverhältnissen ablesen
  • Kann Kettenrechnungen durchführen
  • Übergroße Tasten mit 12-stelliger 1,9 cm (0,75 Zoll) großer LCD-Anzeige, abgewinkelt, um Spiegelungen zu vermeiden
  • Die Version mit 12-stelliger Anzeige kann Zahlen zwischen 999.999.999.999 und 0,000000000001 anzeigen, ohne dafür wissenschaftliche Notationen oder Symbole zu verwenden
  • Das widerstandsfähige Gehäuse aus ABS-Kunststoff hält auch dem rauen Laboralltag stand
  • Standfüße verhindern, dass das Gerät mit verschütteten Flüssigkeiten in Berührung kommt
  • Abmessungen: 16,5 × 11,4 × 0,9 cm (6,5 l × 4,5 B × 0,18 Zoll H)
  • Gewicht: 0,113kg (4 oz.)
Spezifikation
Spezifikation
Tischrechner – 12-stellig
0,75 in.
12-stellige Anzeige
0.18 Zoll
6,5 in.
4,5 in.
4 oz.
Batterie, Solarzelle
Integrierte Solarzelle und Anleitung
Digital
Große Tasten
6,5 x 4,5 Zoll
0,9 cm
16,5 cm
11,4 cm
113,3 g
Ideal für raue Laboranwendungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Solarbetriebener Tischrechner > 12-stellig; 16,5 x 11,4 x 0,9 cm (L x B x H); Gewicht:0,113kg