Learn More
Fisherbrand™ Präzisions-Hydrometer mit einer Länge von 325 bis 368 mm zur Bestimmung der relativen Dichte
Erfordert 275 ml-Flüssigkeitsvolumen zum Eintauchen.
26.80 CHF - 65.43 CHF
Spezifikation
Schritten 0.0005
Zur Verwendung mit (Geräte) 350 ml-Borosilikatglaszylinder
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Zertifizierung/Konformität Länge (metrisch) Bereich der relativen Dichte Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zertifizierung/Konformität Länge (metrisch) Bereich der relativen Dichte Preis Menge & Verfügbarkeit  
11742263
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11555B
NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 0.700 to 0.770 N/A N/A N/A
11752263
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11555C
NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 0,760 bis 0,830
29.05 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11772263
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11555E
NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 0,880 bis 0,950
29.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11782263
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11555F
NIST, ASTM E100, ASTM E126 325 mm 0,940 bis 1,010
28.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11762263
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11555D
NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 0,820 bis 0,890
27.85 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11772273
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11555J
NIST, ASTM E100, ASTM E126 335 mm 1.120 to 1.190 N/A N/A N/A
11702273
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11555H
NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 1,060 bis 1,130
29.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11792273
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11555L
NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1,240 bis 1,310
47.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11722283
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11555P
NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 1,420 bis 1,490
26.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11702283
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11555M
NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1,300 bis 1,370 N/A N/A N/A
11732283
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11555Q
NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 1.48 to 1.55 N/A N/A N/A
11712283
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11555N
NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 1,360 bis 1,430
29.05 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11950364
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11555A
NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 0.640 to 0.710 N/A N/A N/A
11792263
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11555G
NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1,000 bis 1,070
28.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erfordert 275 ml-Flüssigkeitsvolumen zum Eintauchen.
  • Verwenden Sie den Zylinder 08-530K, separat erhältlich
  • Kennzeichnung mit dauerhafter individueller Seriennummer
  • Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen
  • Kalibriert gemäß ASTM E 126-Spezifikationen
  • Mit Unterteilungen von 0,001
  • Verwenden Sie den Zylinder 08-530E, separat erhältlich
Bestellinformation
Ein Kalibrierungszertifikat ist erhältlich; bei der Bestellung einfach den Buchstaben C an das Ende der Katalognummer anhängen.
Certifications
Ein Zertifikat wird zur Verfügung gestellt, um die Rückverfolgbarkeit der von NIST™ bereitgestellten Standards nachzuweisen.
Spezifikation
Spezifikation
0.0005
350 ml-Borosilikatglaszylinder
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Präzisions-Hydrometer mit einer Länge von 325 bis 368 mm zur Bestimmung der relativen Dichte