Learn More
Fisherbrand™ Präzisions-Hydrometer mit einer Länge von 325 bis 368 mm zur Bestimmung der relativen Dichte
Erfordert 275 ml-Flüssigkeitsvolumen zum Eintauchen.
Marke:  Fisherbrand™ 11555F
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11782263
  • 28.35 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Erfordert 275 ml-Flüssigkeitsvolumen zum Eintauchen.
  • Verwenden Sie den Zylinder 08-530K, separat erhältlich
  • Kennzeichnung mit dauerhafter individueller Seriennummer
  • Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E 100-Spezifikationen
  • Kalibriert gemäß ASTM E 126-Spezifikationen
  • Mit Unterteilungen von 0,001
  • Verwenden Sie den Zylinder 08-530E, separat erhältlich
Bestellinformation
Ein Kalibrierungszertifikat ist erhältlich; bei der Bestellung einfach den Buchstaben C an das Ende der Katalognummer anhängen.
Certifications
Ein Zertifikat wird zur Verfügung gestellt, um die Rückverfolgbarkeit der von NIST™ bereitgestellten Standards nachzuweisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,0005
325 mm
Kalknatronglas
0,940 bis 1,010
NIST, ASTM E100, ASTM E126
350 ml-Borosilikatglaszylinder
Messung der relativen Dichte
275 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Präzisions-Hydrometer mit einer Länge von 325 bis 368 mm zur Bestimmung der relativen Dichte > Bereich: 0,940 bis 1,010; ohne 3-Punkt-Zertifizierung