Learn More
Fisherbrand™ Präzisions-Hydrometer mit einer Länge von 325 bis 368 mm zur Bestimmung der relativen Dichte
Erfordert 275 ml-Flüssigkeitsvolumen zum Eintauchen.
Marke:  Fisherbrand™ 11555G
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11792263
  • 28.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Beschreibung
Erfordert 275 ml-Flüssigkeitsvolumen zum Eintauchen.
  • Zur Verwendung mit Zylinder 08-530K, separat erhältlich
  • Kennzeichnung mit dauerhafter individueller Seriennummer
  • Genauigkeit erfüllt oder übertrifft die ASTM E100-Spezifikationen
  • Kalibriert gemäß ASTM E126-Spezifikationen
  • Mit Unterteilungen von 0.001
  • Zur Verwendung mit Zylinder 08-530E, separat erhältlich
Bestellinformation
Ein Kalibrierungszertifikat ist erhältlich; bei der Bestellung einfach den Buchstaben C an das Ende der Katalognummer anhängen.
Certifications
Ein Zertifikat wird zur Verfügung gestellt, um die Rückverfolgbarkeit der von NIST™ bereitgestellten Standards nachzuweisen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.0005
340 mm
Kalknatronglas
1,000 bis 1,070
NIST, ASTM E100, ASTM E126
350 ml-Borosilikatglaszylinder
Messung der relativen Dichte
275 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Präzisions-Hydrometer mit einer Länge von 325 bis 368 mm zur Bestimmung der relativen Dichte > Bereich: 1.000 bis 1.070; ohne 3-pt-Zertifizierung