Learn More
Fisherbrand™ Hands-Free Standlupen, faltbar
Ermöglichen Sie die zweihändige Untersuchung von Objekten und erzielen Sie gleichzeitig ein scharfes, klares und eindeutiges Bild
30.34 CHF - 106.00 CHF
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Produkttyp | Hands-Free™ Klapplupe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in der Qualitätskontrolle, in Laboren, der Lebens-, Elektronik- und Fertigungsindustrie sowie an Universitäten |
Includes: Batterien, bei beleuchteten Modellen.
Produktcode | Marke | Vergrößerung | Diameter (Englis) Lens | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vergrößerung | Diameter (Englis) Lens | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11744396
|
Fisherbrand™
3430 |
2.5 x | 4.37 in. | N/A | ||||||
11754396
|
Fisherbrand™
3431 |
2.5X | 3,5 in. | N/A | ||||||
11764396
|
Fisherbrand™
3432 |
3X | 3 in. | N/A | ||||||
11704406
|
Fisherbrand™
3436 |
10X | 0,5 in. | N/A | ||||||
11784396
|
Fisherbrand™
3434 |
5 x | 1.25 in. | N/A | ||||||
11774396
|
Fisherbrand™
3433 |
3.5X | 2 Zoll | N/A | ||||||
11794396
|
Fisherbrand™
3435 |
7X | 0,87 in. | N/A | ||||||
Beschreibung
Alle Fisher Scientific™-Freihandlupen zur platzsparenden Aufbewahrung zweifach ausklappbar Ermöglicht die zweihändige Untersuchung von Objekten sowie ein scharfes, klares Bild.
- Weiße Rastermarkierungen in Zoll und Millimeter an der unteren Abdeckung erleichtern die Messung
- Die Ganzglasoptik sorgt für einen perfekten Fokus ohne Verzerrungen
- Es sind sieben Größen erhältlich, darunter drei mit heller batteriebetriebener Beleuchtung
Spezifikation
Glas | |
Hands-Free™ Klapplupe | |
Zur Verwendung in der Qualitätskontrolle, in Laboren, der Lebens-, Elektronik- und Fertigungsindustrie sowie an Universitäten |