Learn More
Fisherbrand™ Hands-Free Standlupen, faltbar
Ermöglichen Sie die zweihändige Untersuchung von Objekten und erzielen Sie gleichzeitig ein scharfes, klares und eindeutiges Bild
Marke:  Fisherbrand™ 3434
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11784396
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes:
Batterien, bei beleuchteten Modellen.
Beschreibung
Beschreibung
Alle Fisher Scientific™-Freihandlupen zur platzsparenden Aufbewahrung zweifach ausklappbar Ermöglicht die zweihändige Untersuchung von Objekten sowie ein scharfes, klares Bild.
  • Weiße Rastermarkierungen in Zoll und Millimeter an der unteren Abdeckung erleichtern die Messung
  • Die Ganzglasoptik sorgt für einen perfekten Fokus ohne Verzerrungen
  • Es sind sieben Größen erhältlich, darunter drei mit heller batteriebetriebener Beleuchtung
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung in der Qualitätskontrolle, in Laboren, der Lebens-, Elektronik- und Fertigungsindustrie sowie an Universitäten
3.17 cm
Glas
1.25 in.
5 x
Hands-Free™ Klapplupe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Hands-Free Standlupen, faltbar > Vergrößerung 5x; Objektiv: 1.25 Zoll (3.2 cm) Durchmesser