Learn More
Fisherbrand™ Hands-Free Standlupen, faltbar
Ermöglichen Sie die zweihändige Untersuchung von Objekten und erzielen Sie gleichzeitig ein scharfes, klares und eindeutiges Bild
Marke: Fisherbrand™ 3436
Includes:
Batterien, bei beleuchteten Modellen.
Beschreibung
Alle Fisher Scientific™-Freihandlupen zur platzsparenden Aufbewahrung zweifach ausklappbar Ermöglicht die zweihändige Untersuchung von Objekten sowie ein scharfes, klares Bild.
- Weiße Rastermarkierungen in Zoll und Millimeter an der unteren Abdeckung erleichtern die Messung
- Die Ganzglasoptik sorgt für einen perfekten Fokus ohne Verzerrungen
- Es sind sieben Größen erhältlich, darunter drei mit heller batteriebetriebener Beleuchtung
Spezifikation
Zur Verwendung in der Qualitätskontrolle, in Laboren, der Lebens-, Elektronik- und Fertigungsindustrie sowie an Universitäten | |
0,5 in. | |
10X | |
Hands-Free™ Klapplupe |
Batterie | |
1,27 cm | |
Glas |