Learn More
Fisherbrand™ Antistatische Static-Away™ Griffbürsten
Dank der Konstruktion aus möglichst weichen Haaren werden Kratzer vermieden.
Marke: Fisherbrand™ 90023-53
Beschreibung
Aus weichstem Haar zur Vermeidung von Kratzern
- Entfernen beim Bürsten die statische Aufladung
- Leitfähiger Kompositgriff
- Dank des langen Griffs ist ein Zugang zu schwer erreichbaren Stellen möglich
- Verhindern ein Berühren mit der Hand
- Gewicht: <1 oz. (28.3 g)
Spezifikation
Antistatische Bürste | |
Weich | |
Conductive Composite | |
Straight | |
Non-sterile | |
2 in. | |
5,08 cm | |
0,5 oz. |
Synthetic Fibers | |
No | |
Antistatisch | |
Unscented | |
Ideal zum Entfernen von Staub auf Waagen, Küvetten, Objektträgern, Optiken und Instrumenten-/Computerbildschirmen; ausgestattet mit besonders weichen Bürstenhaaren, um Kratzer zu verhindern | |
5 in. | |
12,7 cm | |
14,17 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Antistatische Static-Away™ Griffbürsten > Bürstenlänge: 5,08 cm; Griff: 12,7cm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction