Learn More
Fisherbrand™ Antistatische Static-Away™ Griffbürsten
Dank der Konstruktion aus möglichst weichen Haaren werden Kratzer vermieden.
53.10 CHF - 56.55 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Antistatische Bürste |
---|---|
Bristle Material | Synthetic Fibers |
Bristle Type | Weich |
Color-coded | No |
Griffmaterial | Conductive Composite |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Bürste | Länge (angloamerikanisch) Griff | Länge (metrisch) Bürste | Länge (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Bürste | Länge (angloamerikanisch) Griff | Länge (metrisch) Bürste | Länge (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11784346
|
Fisherbrand™
90023-55 |
1 in. | 5 Zoll | 2,54 cm | 12,7 cm | N/A | ||||||
11794346
|
Fisherbrand™
90023-53 |
2 in. | 5 in. | 5,08 cm | 12,7 cm |
56.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11704356
|
Fisherbrand™
90023-51 |
3 in. | 6 Zoll | 7,62 cm | 15,24 cm |
53.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Aus weichstem Haar zur Vermeidung von Kratzern
- Entfernen beim Bürsten die statische Aufladung
- Leitfähiger Kompositgriff
- Dank des langen Griffs ist ein Zugang zu schwer erreichbaren Stellen möglich
- Verhindern ein Berühren mit der Hand
- Gewicht: <1 oz. (28.3 g)
Spezifikation
Antistatische Bürste | |
Weich | |
Conductive Composite | |
Straight | |
Non-sterile | |
0,5 oz. |
Synthetic Fibers | |
No | |
Antistatisch | |
Unscented | |
Ideal zum Entfernen von Staub auf Waagen, Küvetten, Objektträgern, Optiken und Instrumenten-/Computerbildschirmen; ausgestattet mit besonders weichen Bürstenhaaren, um Kratzer zu verhindern | |
14,17 g |