Learn More
Fisherbrand™ Antistatische Static-Away™ Griffbürsten
Dank der Konstruktion aus möglichst weichen Haaren werden Kratzer vermieden.
Marke: Fisherbrand™ 90023-51
Beschreibung
Aus weichstem Haar zur Vermeidung von Kratzern
- Entfernen beim Bürsten die statische Aufladung
- Leitfähiger Kompositgriff
- Dank des langen Griffs ist ein Zugang zu schwer erreichbaren Stellen möglich
- Verhindern ein Berühren mit der Hand
- Gewicht: <1 oz. (28.3 g)
Spezifikation
Antistatische Bürste | |
Weich | |
Conductive Composite | |
Straight | |
Non-sterile | |
3 in. | |
7,62 cm | |
0,5 oz. |
Synthetic Fibers | |
No | |
Antistatisch | |
Unscented | |
Ideal zum Entfernen von Staub auf Waagen, Küvetten, Objektträgern, Optiken und Instrumenten-/Computerbildschirmen; ausgestattet mit besonders weichen Bürstenhaaren, um Kratzer zu verhindern | |
6 Zoll | |
15,24 cm | |
14,17 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Antistatische Static-Away™ Griffbürsten > Bürstenlänge:7,06 cm; Griff:15,24cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur