Learn More
Fisherbrand™ Druckluftgetriebene analoge Überkopfrührer
Variable Drehzahl und explosionsgeschützte Rührer, ideal zum sicheren Mischen aller Arten von Lösungsmitteln, Lacken und flüchtigen Chemikalien ohne die Möglichkeit einer Funkenzündung.
880.00 CHF - 1955.00 CHF
Spezifikation
Display Analog
Spannung 0/1 V
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicheres Mischen aller Arten von Lösungsmitteln, Lacken und flüchtigen Chemikalien
Enthält Stützstange (10 l x 0,56 in. Durchm.), Luftschlauch (4 ft.) mit doppelten Anschlüssen für die Verbindung mit der Luftzufuhr
Material Steel Aluminum
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes:
  • Eine Stützschiene mit einem Durchmesser von 9/16 Zoll x einer Länge von 10 Zoll
  • Luftschlauch mit einer Länge von vier Fuß mit zwei Armaturen für den Anschluss an die Luftzufuhr
Produkte 4
Produktcode Marke Fassungsvermögen Geschwindigkeit Drehmoment Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Geschwindigkeit Drehmoment Preis Menge & Verfügbarkeit  
15192987
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
37020-9014
50 l 3.000 U/min 633 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15112997
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
37020-9016
20 l 1.200 U/min 203 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15122997
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
37020-9015
20 l 1.000 U/min 294
1535.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15102997
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
37020-9017
10 l 10.000 U/min 45
880.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nadelventil ermöglicht eine Variation der Mischgeschwindigkeit
  • Der spezielle Schalldämpfer sorgt für einen leiseren Betrieb
  • Reversierbare Modelle verfügen über Motoren, die so eingestellt werden können, dass sie sich in eine von beiden Richtungen drehen, indem die Luftversorgungsleitung am rechten Anschluss für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn oder am linken Anschluss für eine Drehung im Uhrzeigersinn angeschlossen wird
  • Kann mit brennbaren Chemikalien für explosionsgeschütztes Mischen verwendet werden
Bestellinformation
Welle, Propeller, Ständer und Klemme sind separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Analog
Sicheres Mischen aller Arten von Lösungsmitteln, Lacken und flüchtigen Chemikalien
Steel Aluminum
0/1 V
Stützstange (10 l x 0,56 in. Durchm.), Luftschlauch (4 ft.) mit doppelten Anschlüssen für die Verbindung mit der Luftzufuhr
Air Powered Overhead Stirrer
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Druckluftgetriebene analoge Überkopfrührer