Learn More
Fisherbrand™ Druckluftgetriebene analoge Überkopfrührer
Variable Drehzahl und explosionsgeschützte Rührer, ideal zum sicheren Mischen aller Arten von Lösungsmitteln, Lacken und flüchtigen Chemikalien ohne die Möglichkeit einer Funkenzündung.
Marke: Fisherbrand™ 37020-9016
Includes:
- Eine Stützschiene mit einem Durchmesser von 9/16 Zoll x einer Länge von 10 Zoll
- Luftschlauch mit einer Länge von vier Fuß mit zwei Armaturen für den Anschluss an die Luftzufuhr
Beschreibung
- Nadelventil ermöglicht eine Variation der Mischgeschwindigkeit
- Der spezielle Schalldämpfer sorgt für einen leiseren Betrieb
- Reversierbare Modelle verfügen über Motoren, die so eingestellt werden können, dass sie sich in eine von beiden Richtungen drehen, indem die Luftversorgungsleitung am rechten Anschluss für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn oder am linken Anschluss für eine Drehung im Uhrzeigersinn angeschlossen wird
- Kann mit brennbaren Chemikalien für explosionsgeschütztes Mischen verwendet werden
Bestellinformation
Welle, Propeller, Ständer und Klemme sind separat erhältlich
Spezifikation
1.200 U/min | |
Analog | |
0,37 in. | |
10 in. | |
12 in. | |
0,3 | |
Stützstange (10 l x 0,56 in. Durchm.), Luftschlauch (4 ft.) mit doppelten Anschlüssen für die Verbindung mit der Luftzufuhr | |
30 bis 80 psi | |
Air Powered Overhead Stirrer | |
6 lb. |
20 l | |
0/1 V | |
0,95 cm | |
25 cm | |
30 cm | |
Sicheres Mischen aller Arten von Lösungsmitteln, Lacken und flüchtigen Chemikalien | |
Steel Aluminum | |
203 | |
10.000 mPas | |
2,7 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Druckluftgetriebene analoge Überkopfrührer > Max. Volumen: 20 l; Drehzahl: 1200U/min; Max. Drehmoment: 203 Ncm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur