Learn More
Fisherbrand™ Druckluftgetriebene analoge Überkopfrührer
Variable Drehzahl und explosionsgeschützte Rührer, ideal zum sicheren Mischen aller Arten von Lösungsmitteln, Lacken und flüchtigen Chemikalien ohne die Möglichkeit einer Funkenzündung.
Marke:  Fisherbrand™ 37020-9015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15122997
  • 1535.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • Eine Stützschiene mit einem Durchmesser von 9/16 Zoll x einer Länge von 10 Zoll
  • Luftschlauch mit einer Länge von vier Fuß mit zwei Armaturen für den Anschluss an die Luftzufuhr
Beschreibung
Beschreibung
  • Nadelventil ermöglicht eine Variation der Mischgeschwindigkeit
  • Der spezielle Schalldämpfer sorgt für einen leiseren Betrieb
  • Reversierbare Modelle verfügen über Motoren, die so eingestellt werden können, dass sie sich in eine von beiden Richtungen drehen, indem die Luftversorgungsleitung am rechten Anschluss für die Drehung gegen den Uhrzeigersinn oder am linken Anschluss für eine Drehung im Uhrzeigersinn angeschlossen wird
  • Kann mit brennbaren Chemikalien für explosionsgeschütztes Mischen verwendet werden
Bestellinformation
Welle, Propeller, Ständer und Klemme sind separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
1.000 U/min
Analog
0,37 in.
10.5 in.
12 in.
0,5
Stützstange (10 l x 0,56 in. Durchm.), Luftschlauch (4 ft.) mit doppelten Anschlüssen für die Verbindung mit der Luftzufuhr
30 bis 80 psi
Air Powered Overhead Stirrer
6 lb.
20 l
0/1 V
0,95 cm
27 cm
30 cm
Sicheres Mischen aller Arten von Lösungsmitteln, Lacken und flüchtigen Chemikalien
Steel Aluminum
294
10.000 mPas
2,7 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Druckluftgetriebene analoge Überkopfrührer > Max. Volumen: 20 l; Drehzahl: 1000 U/min; Max. Drehmoment: 294 Ncm