Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Natriumkombinations-ISE mit Glasmembran
Kombinations-ISE zur Bestimmung der Natriumionenkonzentration
Marke: Fisherbrand™ 93X218749
Beschreibung
Kombinations-ISE zur Bestimmung der Natriumionenkonzentration
Natriumkombination mit Epoxidharz ISE
- Speziell formulierte natriumempfindliche Glasbirne
- Direkte Messung der Konzentration von aktiven Natrium-Ionen
- Integrierte Kalomel-Referenzhalbzelle mit gesättigtem KCl-Elektrolyt
- Poröse Keramikverbindung
- Robuster Epoxidschaft
- Geringe Drift, schnelles Ansprechverhalten, hohes Selektivitätsverhältnis, gute thermische Stabilität und großer Arbeitsbereich
- Der abnehmbare Endschutz schützt vor Bruch der Glaskolben und ermöglicht eine einfache Reinigung
- Der Verschluss am Ende vereinfacht die Lagerung und macht das Einweichen von Flaschen überflüssig
- Kontinuierliche elektrische Abschirmung und Isolierung der internen Elemente, Kabel und Anschlüsse
- Äußerst stabile, reproduzierbare Messwerte mit einem Minimum an elektrischem Rauschen
- Die schnelle Reaktionszeit senkt die Kosten pro Test
- Einzeln geprüft, nach GLP-Anforderungen serialisiert und durch den Support der Mitarbeiter von Fisher Scientific™ Technical Applications abgesichert
- Natriumtests in Fleisch, Fisch, Milchprodukten, Fruchtsäften, Brauwasser, Grundwasser, Meerwasser, Böden, Körperflüssigkeiten
- Ideal für Messungen kleiner Proben oder Tests in kleinen Gefäßen
- Durchmesser: Gehäuse 0.5 in. (12.7 mm), Kappe 0.625 in. (16 mm)
- Länge: 4.5 Zoll L (11.4 cm)-Gehäuse, 1 Zoll L (2.5 cm)-Kappe, 5.5 Zoll L (14 cm)-Gesamtgröße. Mit einem Kabel mit 30 Zoll (76.2 cm) Länge
Spezifikation
Wird für Natriumtests in Fleisch, Fisch, Milchprodukten, Fruchtsäften, Brauwasser, Grundwasser, Meerwasser, Böden, Körperflüssigkeiten verwendet | |
0.5 Zoll | |
15.8 mm | |
Poröse Keramik | |
139.7 mm | |
0 bis 14 | |
Kombinations-ISE |
BNC-Anschluss | |
12.7 mm | |
SP138-500 | |
5,5 in. | |
Epoxidschaft | |
0 °C bis 60 °C |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31