Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 14 ml-Röhrchen mit rundem Boden
Führen Sie wichtige zelluläre Anwendungen mit diesen 14 ml-Röhrchen mit rundem Boden durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 150268
346.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11337704
  • 466.00 CHF / 500 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie wichtige zelluläre Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Nunc™ 14 ml-Röhrchen mit rundem Boden durch.
  • Vent/Close-Verschlusskappe mit zwei Positionen für optimierten Gasaustausch
  • In atmungsaktiver Verpackung verpackt
  • Konformitätszertifikate für jede Charge vorhanden
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LDPE
6000xG
Maus-Embryoassay (1 Zellen-Stadium MEA) getestet. Herstellung gemäß ISO 13485 mit vollständiger Chargen-Rückverfolgbarkeit USP Klasse VI-getestet. Pyrogenfrei und steril (SAL 10-6)
95 mm
10
Steril
Rund
17,5 mm
Rundboden-Röhrchen
Belüftungs-/Verschlusskappe mit zwei Positionen
Polystyrol
500
14 ml
Ja
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2051669 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number150268
Chargennummer5162237691 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number150268
Chargennummer511-2180004 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number150268
Chargennummer2097133 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number150268
Chargennummer2131731 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number150268
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    28
    Stunden
    14
    Minuten
    22
    Sekunden
    1
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 14 ml-Röhrchen mit rundem Boden > 14 ml-Röhrchen mit rundem Boden