Learn More
Velp Scientifica™ MST Digital Magnetic Stirrer
MST Digital Magnetic Stirrer is a small and efficient magnetic stirrer with digital display, timer, auto-reverse and SpeedServo.
Marke: Velp Scientifica™ F203A0450
119.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
VELP MST Digital Magnetic Stirrer is a small and efficient magnetic stirrer with digital display, timer, auto-reverse and SpeedServo.
Reliable and Precise
The MST Digital is equipped with a bright digital display to easily set up the stirring speed. By turning the knob is possible to set the correct speed with 10 rpm steps.
- Powerful brushless motor ensuring premium resistance over time
- Speed regulation up to 1500 rpm
- SpeedServo™ technology ensuring constant speed counter reacting to viscosity changes
- Accepts up to 5 liter flasks
- Bright digital display for accurate speed monitoring
- On board timer for unattended operations
- Auto reverse of the stirring direction to ensure better mixing
- Technopolymer guarantees high resistance to chemicals
Spezifikation
1500 rpm | |
Technopolymer | |
Digital | |
100/240 V | |
AUS | |
Excellent speed control even at low revolutions | |
Digital |
1 | |
5 L | |
Quadratisch | |
145 x 120 x 50 mm | |
MST Digital | |
From 1 to 900 min., continuous mode |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78% -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %