Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AP125 Tragbares pH-/Ionen-/mV-/Temperaturmessgerät
Genaue Messungen jederzeit und überall
Marke:  Fisherbrand™ 01X452002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11540184
  • 995.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • Nur Messgerät Lieferumfang: Messgerät, 9 V-Batterie und Handbuch.
Beschreibung
Beschreibung
Genaue Messungen jederzeit und überall
Diese neuesten accumet Messgeräte für den Innen-und Außengebrauch sind vielseitig und auch für anspruchsvollste Anwendungen robust genug. Softtasten mit komfortablem Griff machen Einhandbetrieb zum Kinderspiel. Kompakt, klein genug für eine Hemdtasche, trotzdem intelligent genug für jedes Labor. 
Merkmale des AP125 pH-/mV-/Temperaturmessgeräts:
  • Robustes, wasserdichtes Gehäuse, Schutzart IP67
  • Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und schlichtem Text — einfach abzulesen und zu verwenden
  • Ionenkonzentrationsmodus mit bis zu fünf von 10 vorprogrammierten Kalibrierpunkten
  • -2,00 bis +20,00 pH, 0,001 pH-Auflösung
  • 0 bis ± 2000,0 mV, -5 °C bis +100 °C.
  • Einstellbare pH-Auflösung
  • Interner Speicher für 200 Datenpunkte
  • Anzeige von Zeit und Datum zur Erfüllung der GLP-Anforderungen
  • Anstiegsanzeige
  • Automatische Abschaltung
  • Volle dreijährige Garantie auf das Messgerät
Dieses Produkt ist bzw. diese Produkte sind Gegenstand eines GSA- oder VA-Vertrags von Fisher Scientific. Bei Aufrufen dieser Seite als nicht registrierter Anwender handelt es sich bei den angezeigten Preisen um Listenpreise. Um die für Ihren GSA- oder VA-Vertrag geltenden Preise anzuzeigen, melden Sie sich mit Ihrer Kontonummer an, oder wenden Sie sich an eines unserer Kundendienstteams, um sich als Anwender registrieren zu lassen. Sie können sich die für Sie geltenden Vertragspreise auch anzeigen lassen, indem Sie auf GSA Advantage nach diesen Artikeln suchen. Um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich an den Fisher Scientific Kundendienst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mehrere
10
LCD
pH-Wert, Ionen, mV, Temperatur, Ion, mV, Temperature
2 bis 20
-5 °C° bis +100 °C°
Messgerät, 9 V-Batterie, Handbuch
-2 bis +20 pH
23 °F bis 212 °F
0 bis ±2000 mV
200
IP 67
0 mV bis ±2.000 mV
Verstellbar
pH-Wert, Ionenkonzentration, mV, Temperatur
Nur Messgerät
Mehrere
3 Jahre
Videos
  • Fisherbrand - Focus on pH and electrochemistry
    Fisher Scientific provide a comprehensive range of accumet™ pH meters, electrodes and pH accessories.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ accumet™ AP125 Tragbares pH-/Ionen-/mV-/Temperaturmessgerät > Nur accumet AP125 Messgerät