Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AP125 Tragbares pH-/Ionen-/mV-/Temperaturmessgerät
Genaue Messungen jederzeit und überall
995.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit Mehrere
Genauigkeit (mV) 0 bis ±2000 mV
Kalibrierpunkte 10
Datenpunkte 200
Displaytyp LCD
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Nur Messgerät – Lieferumfang: Messgerät, 9 V-Batterie und Handbuch.
Produkte 1
Produktcode Marke Enthält Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11540184
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
01X452002
Messgerät, 9 V-Batterie, Handbuch Nur Messgerät
995.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Genaue Messungen jederzeit und überall
Diese neuesten accumet Messgeräte für den Innen-und Außengebrauch sind vielseitig und auch für anspruchsvollste Anwendungen robust genug. Softtasten mit komfortablem Griff machen Einhandbetrieb zum Kinderspiel. Kompakt, klein genug für eine Hemdtasche, trotzdem intelligent genug für jedes Labor. Kits der AP100-Serie enthalten unzerbrechliche accumet pH-/ATC-Elektroden, nachfüllbar, zeichnet sich dadurch durch kurze Reaktionszeiten und extrem lange Lebensdauer aus. Leistungsmerkmale des
AP125 pH-/mV-/ISE-/Temperatur-Messgeräts:
  • Robustes wasserdichtes Gehäuse, IP67-Zulassung
  • Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Textanzeige—Einfach ablesbar und anwenderfreundlich
  • Ionenkonzentrationsmodus mit einer Auswahl von bis zu 5 von 10 vorprogrammierten Kalibrierpunkten
  • pH-Wert -2.00 bis +20.00, 0.001 pH-Wert-Auflösung
  • 0 bis ±2000.0 mV, -5 °C bis +100 °C
  • Einstellbare pH-Wert-Auflösung
  • Interner Speicher mit 200 Datenpunkten
  • Anzeige von Datum/Uhrzeit zum Einhalten von GLP-Anforderungen
  • Rampenanzeige
  • Automatische Abschaltung
  • Vollständige 3-Jahres-Garantie auf das Messgerät
Dieses Produkt ist bzw. diese Produkte sind Gegenstand eines GSA- oder VA-Vertrags von Fisher Scientific. Bei Aufrufen dieser Seite als nicht registrierter Anwender handelt es sich bei den angezeigten Preisen um Listenpreise. Um die für Ihren GSA- oder VA-Vertrag geltenden Preise anzuzeigen, melden Sie sich mit Ihrer Kontonummer an, oder wenden Sie sich an eines unserer Kundendienstteams, um sich als Anwender registrieren zu lassen. Sie können sich die für Sie geltenden Vertragspreise auch anzeigen lassen, indem Sie auf GSA Advantage nach diesen Artikeln suchen. Um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich an den Fisher Scientific Kundendienst.
Spezifikation
Spezifikation
Mehrere
10
LCD
pH-Wert, Ionen, mV, Temperatur, Ion, mV, Temperature
2 bis 20
-5 °C° bis +100 °C°
Messgerät, 9 V-Batterie, Handbuch
-2 bis +20 pH
23 °F bis 212 °F
0 bis ±2000 mV
200
IP 67
0 mV bis ±2.000 mV
Verstellbar
pH-Wert, Ionenkonzentration, mV, Temperatur
Nur Messgerät
Mehrere
3 Jahre
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ AP125 Tragbares pH-/Ionen-/mV-/Temperaturmessgerät