Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AP125 Tragbares pH-/Ionen-/mV-/Temperaturmessgerät
Genaue Messungen jederzeit und überall
Marke: Fisherbrand™ 01X452001
Includes: Messgerät-Kit Lieferumfang: Messgerät, wiederauffüllbare accumet pH-/ATC-Kombinationselektrode 13-620-APA50A, Lösung zum Nachfüllen, Hartschalen-Tragekoffer, Probenflaschen, pH-Kalibrierpakete, 9 V-Batterie und Handbuch.
Beschreibung
Genaue Messungen jederzeit und überall
Genaue Messungen: Immer und überall.Für den labor- und Feldeinsatz. Zuverlässig und robust für die meisten anspruchsvollen Anwendungen geeignet. Einfachste Bedienung über empfindliche Tasten und komfortablen Griff. Kompakter Aufbau, ideal für die Hemdtasche oder das Labor. Die AP100 Kits enthalten eine unzerbrechliche, nachfüllbare, langlebige pH/ATC Elektrode mit kurzer Ansprechzeit.
AP110 pH/mV/Temperatur-Messgerät:
Robustes, wasserdichtes Gehäuse nach IP67
Grosse LCD mit Hintergrundbeleuchtung und Klartext
Weite Messbereiche: -2,00 bis +20,00 pH, 0 bis ±2000,0 mV, -5 bis +100°C
Einstellbare pH Auflösung
Speicher für 200 Messwerte
Anzeige der Steigung
Automatische Abschaltung
3 Jahre Messgerätegarantie
AP115 pH/mV/Temperatur-Messgerät:
Wie AP110 plus:
0,001 pH Auflösung
Datum/Zeit-Anzeige gem. GLP-Anforderungen
AP125 pH/mV/ISE/Temperatur-Messgerät:
Wie AP110 plus:
0,001 pH Auflösung
Ionenkonzentrationsmodus mit einer Auswahl von bis zu fünf von zehn vorprogrammierten Kalibrierpunkten
Datum/Zeit-Anzeige gemäss GLP-Anforderungen
Lieferumfang:
Messgerät-Paket: Messgerät, 9 V Batterie und Bedienungsanleitung
Messgerät-Kit-Paket: Messgerät, nachfüllbare accumet pH/ATC Kombinationselektrode, Fülllösung, Transportkoffer, Probenflaschen, pH Kalibrierpaketen, 9 V Batterie und Bedienungsanleitung.
Typ: AP125 Taschen-pH-Meter Kit
Spezifikation
Mehrere | |
10 | |
LCD | |
pH-Wert, Ionen, mV, Temperatur, Ion, mV, Temperature | |
2 bis 20 | |
-5 °C° bis +100 °C° | |
Messgerät, wiederauffüllbare accumet pH/ATC-Kombinationselektrode 13-620-AP50A, Lösung zum Nachfüllen, Hartschalen-Tragekoffer, Probenflaschen, pH-Kalibrierpakete, 9 V-Batterie und Handbuch. | |
-2 bis +20 pH | |
23 °F bis 212 °F | |
Kabel: 76 cm |
0 bis ±2000 mV | |
200 | |
IP 67 | |
0 mV bis ±2.000 mV | |
Verstellbar | |
pH-Wert, Ionenkonzentration, mV, Temperatur | |
Messgeräte-Kit | |
Mehrere | |
3 Jahre |
Videos
-
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ AP125 Tragbares pH-/Ionen-/mV-/Temperaturmessgerät > accumet AP125 Messgerätekit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur